Learn More
Activin RIB/ALK-4 Antibody (JE38-48), Novus Biologicals™
Código de producto. 30114038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30114038 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30114038
Marca: Novus Biologicals NBP331998
Rabbit Monoclonal Antibody
Activin RIB/ALK-4 Monoclonal antibody specifically detects Activin RIB/ALK-4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Activin RIB/ALK-4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon JE38-48
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:250, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen activin A receptor, type IB, Activin receptor type IB, Activin receptor-like kinase 4, ACTRIB, ACVRLK4ACTR-IB, ALK-4, ALK4activin A receptor, type II-like kinase 4, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, Serine/threonine-protein kinase receptor R2, SKR2activin receptor type-1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human Activin RIB/ALK-4 aa 24-126. (Uniprot: P36896)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG