Learn More
Activin RIB/ALK-4 Antibody (544310), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18512166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18512166 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18512166 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2221X
Mouse Monoclonal Antibody
Activin RIB/ALK-4 Monoclonal antibody specifically detects Activin RIB/ALK-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Activin RIB/ALK-4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 544310
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen activin A receptor, type IB, Activin receptor type IB, Activin receptor-like kinase 4, ACTRIB, ACVRLK4ACTR-IB, ALK-4, ALK4activin A receptor, type II-like kinase 4, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, Serine/threonine-protein kinase receptor R2, SKR2activin receptor type-1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Activin RIB/ALK-4, Ser24-Glu126, Accession # P36896
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b