Learn More
Activin C/Inhibin beta C Antibody (CL6916), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200084464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18668551 25 μL 25 microlitros
18216809 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18668551
Marca: Novus Biologicals NBP27651425ul
Mouse Monoclonal Antibody
Activin C/Inhibin beta C Monoclonal specifically detects Activin C/Inhibin beta C in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Activin C/Inhibin beta C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL6916
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide
Alias de gen inhibin beta C chain, IHBC, inhibin, beta C
Símbolos de los genes INHBC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TPRAGGQCPACGGPTLELESQRELLLDLAKRSILDKLHLTQRPTLNRPVSRAALRTALQHLHGVPQGALLEDNREQECEI
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3626.0
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b