Descripción
Activin C/Inhibin beta C Monoclonal specifically detects Activin C/Inhibin beta C in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Activin C/Inhibin beta C |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL6916 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide |
| Alias de gen | inhibin beta C chain, IHBC, inhibin, beta C |
| Símbolos de los genes | INHBC |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |