missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activin C/Inhibin beta C Antibody (CL6916) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30305721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30305721 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30305721 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP276514AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Activin C/Inhibin beta C Monoclonal antibody specifically detects Activin C/Inhibin beta C in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Activin C/Inhibin beta C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL6916
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen inhibin beta C chain, IHBC, inhibin, beta C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55103, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3626
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.