Learn More
Activin B/Inhibin beta B Antibody (MM0075-9M29), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18410302 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18410302 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18410302
Marca: Novus Biologicals NBP212010PE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Activin B/Inhibin beta B Monoclonal antibody specifically detects Activin B/Inhibin beta B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Activin B/Inhibin beta B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon MM0075-9M29
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Block/Neutralize
Formulación PBS
Alias de gen activin AB beta polypeptide, Activin beta-B chain, INHBB, inhibin beta B chain, inhibin, beta B, inhibin, beta B (activin AB beta polypeptide), Inhibin, beta-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Activin B/Inhibin beta B
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1