missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

actin-related protein 2/3 complex subunit 1B Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568128 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18568128 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18568128 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297184V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

actin-related protein 2/3 complex subunit 1B Polyclonal antibody specifically detects actin-related protein 2/3 complex subunit 1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno actin-related protein 2/3 complex subunit 1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen actin related protein 2/3 complex, subunit 1B (41 kD), actin related protein 2/3 complex, subunit 1B, 41kDa, actin-related protein 2/3 complex subunit 1B, ARC41p41-ARCp40-ARC, Arp2/3 complex 41 kDa subunit, ARP2/3 protein complex subunit p41
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human actin-related protein 2/3 complex subunit 1B fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10095
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.