missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin (Muscle Specific) Antibody (MSA/953), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18732072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18732072 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18732072 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247662MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Actin (Muscle Specific) Monoclonal antibody specifically detects Actin (Muscle Specific) in Human, Rat, Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Actin (Muscle Specific)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MSA/953
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACTA, ACTC, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, alpha cardiac muscle 1, actin, alpha skeletal muscle, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, alpha-cardiac actin, ASD5, ASMA, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, CFTD, CFTD1, CFTDM, CMD1R, CMH11, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, nemaline myopathy type 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide common among human muscle actins
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58
Especies diana Human, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.