missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin (Muscle Specific) Antibody (HHF35) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Código de producto. 18162168 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18162168 7 mL 7 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18162168

Marca: Novus Biologicals NBP248154

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Actin (Muscle Specific) Monoclonal specifically detects Actin (Muscle Specific) in Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken, Feline, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Actin (Muscle Specific)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HHF35
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P62736, P68032, P68133
Alias de gen ACTA, ACTC, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, alpha cardiac muscle 1, actin, alpha skeletal muscle, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, alpha-cardiac actin, ASD5, ASMA, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, CFTD, CFTD1, CFTDM, CMD1R, CMH11, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, nemaline myopathy type 3
Símbolos de los genes ACTA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SDS extract of human myocardium.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58
Especificidad de la prueba This antibody recognizes actin of skeletal, cardiac, and smooth muscle cells. It is not reactive with other mesenchymal cells except for myoepithelium. Actin can be resolved on the basis of its isoelectric points into three distinctive components: alpha, beta, and gamma in order of increasing isoelectric point. Anti-muscle specific actin recognizes alpha and gamma isotypes of all muscle groups. Non-muscle cells such as vascular endothelial cells and connective tissues are non-reactive. Also, neoplastic cells of non-muscle-derived tissue such as carcinomas, melanomas, and lymphomas are negative. It stains tumors of smooth muscle (leiomyomas and leiomyosarcomas) as well as skeletal muscle (rhabdomyomas and rhabdomyosarcomas).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken, Feline, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.