Learn More
Actin Gamma 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
560.70€
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18711564
|
Novus Biologicals
NB600-533 |
593.00€ 560.70€ / 0.10 miligramo Ahorro 32.30€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Actin Gamma 1 Polyclonal specifically detects Actin Gamma 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.For Research Use Only