missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin Gamma 1 Antibody (2A3), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18076647 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18076647 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18076647

Marca: Novus Biologicals NBP197720JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Actin Gamma 1 Monoclonal specifically detects Actin Gamma 1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken, Rabbit, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ActinGamma1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Clasificación Monoclonal
Clon 2A3
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ACT, ACTB, ACTG, actin, cytoplasmic 2, actin, gamma 1, cytoskeletal gamma-actin, deafness, autosomal dominant 20; deafness, autosomal dominant 26, DFNA20, DFNA26, Gamma-actin
Símbolos de los genes ACTG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 2A3 is a Mouse monoclonal IgG2b antibody derived by fusion of NS0 Mouse myeloma cells with spleen cells from a BALB/c Mouse immunized with a peptide comprising the N-terminal nonapeptide of gamma-cytoplasmic actin with an acetylated N-terminus (Ac-EEEIAAL
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 71
Especificidad de la prueba 2A3 is highly specific for gamma-cytoplasmic actin (gamma-actin 1; encoded by ACTG1). It does not cross-react with the gamma-actin isoform expressed in the enteric smooth muscle tissues (gamma-actin 2; encoded by ACTG2) and does not cross react with other
Especies diana Chicken, Human, Mammalia, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.