missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACTH Antibody (SPM501), DyLight 594 - C-terminus, Novus Biologicals™

Código de producto. 18755621 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18755621 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18755621

Marca: Novus Biologicals NBP254325DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACTH Monoclonal antibody specifically detects ACTH in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACTH
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM501
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, alpha-melanocyte-stimulating hormone, alpha-MSH, beta-endorphin, beta-LPH, beta-melanocyte-stimulating hormone, beta-MSH, CLIP, corticotropin-like intermediary peptide, corticotropin-lipotropin, gamma-LPH, gamma-MSH, lipotropin beta, lipotropin gamma, LPH, melanotropin alpha, melanotropin beta, melanotropin gamma, met-enkephalin, MSH, NPP, POC, pro-ACTH-endorphin, proopiomelanocortin, pro-opiomelanocortin, proopiomelanocortin preproprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF) (Uniprot: P01189)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5443
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.