Learn More
ACSF2 Antibody (OTI6E4), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18154883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18154883 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18154883
Marca: Novus Biologicals NBP272220AF532
Mouse Monoclonal Antibody
ACSF2 Monoclonal specifically detects ACSF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ACSF2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E4
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ACSMW, acyl-CoA synthetase family member 2, AVYV493, EC 6.2.1, EC 6.2.1.-, EC 6.2.1.26, mitochondrial, PPARG binding, long chain fatty acid acyl Co-A ligase like
Símbolos de los genes ACSF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ACSF2 (NP_079425) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80221.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1