Learn More
Cytiva Chaqueta termoestática de plástico acrílico
Código de producto. 10733042 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
50 mm
Altura (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10733042 700 mm 26 mm 700 mm cada uno
10732852 400 mm 16 mm 400 mm cada uno
10526740 700 mm 16 mm 700 mm cada uno
10660951 200 mm 26 mm 200 mm cada uno
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm cada uno
10392910 400 mm 26 mm 400 mm cada uno
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm cada uno
10230930 200 mm 50 mm 200 mm cada uno
10601721 300 mm 50 mm 300 mm cada uno
10691711 600 mm 50 mm 600 mm cada uno
10 options
Código de producto. 10733042
Marca: Cytiva 18001168
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termostato
Material Plástico acrílico
Tipo Chaqueta termoestática
Temperatura máxima 60 °C
Altura (métrico) 700 mm
Diámetro interior (métrico) 26 mm
Diámetro exterior (métrico) 700 mm