Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Para utilizar con (equipo) | Termostato |
| Material | Plástico acrílico |
| Tipo | Chaqueta termoestática |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Altura (métrico) | 400 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 400 mm |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?