Learn More
Cytiva Chaqueta termoestática de plástico acrílico
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
50 mm
Altura (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Termostato |
| Material | Plástico acrílico |
| Tipo | Chaqueta termoestática |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Altura (métrico) | 400 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 26 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 400 mm |