Descripción
- Las paredes que se doblan con calor simplifican la construcción y limitan la rotura accidental
- Los soportes triples y cuádruples permiten que las cajas de guantes se carguen desde la parte superior o lateral
- Se adapta a cajas de guantes estándar con una profundidad de hasta 3,75 pulg.
- El soporte ofrece versatilidad al mismo tiempo que proporciona almacenamiento para ahorrar espacio
- Se puede montar vertical u horizontalmente, piezas necesarias incluidas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para cajas de guantes |
| Color | Transparente |
| Longitud (imperial) | 10,4 in |
| Longitud (métrico) | 26,3 cm |
| Anchura (imperial) | 4 pulg. |
| Anchura (métrico) | 10,4 cm |
| Altura (imperial) | 5,16 pulg. |
| Altura (métrico) | 13 cm |
| Admite | Cajas de guantes desechables |
| Material | Acrílico |
| Mostrar más |