Learn More
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8263009 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 caja
2 cajas
3 cajas
Dimensiones interiores (F x An x Al):
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
11897102 1 caja 110 x 141 x 260 mm cada uno
11807112 2 cajas 110 x 295 x 260 mm cada uno
11817112 3 cajas 110 x 295 x 385 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11897102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga los guantes organizados y listos para su uso inmediato. El soporte acrílico de cajas de guantes Fisherbrand™ incluye un inserto de espuma que garantiza un ajuste seguro y una dispensación fácil.
  • Los soportes de acrílico transparente incluyen un inserto de espuma de poliéster para contener de forma segura una amplia gama de tamaños de guantes – el ajuste ceñido garantiza una fácil extracción de los guantes
  • Todos los soportes aceptan la mayoría de marcas de cajas
  • Tornillos de montaje incluidos
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para cajas de guantes
Color Transparente
Fondo (métrico) 110 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 110 x 141 x 260 mm
Anchura (métrico) 141 mm
Altura (métrico) 260 mm
Admite Disposable Glove Boxes
Material Acrílico
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Side Loading
Capacidad 1 caja
Incluye Tornillo de montaje en pared
Cantidad 1 unidad