Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de cajas de guantes |
| Color | Transparente |
| Fondo (métrico) | 4mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 4 x 10 x 5,5mm |
| Anchura (métrico) | 10mm |
| Altura (métrico) | 5,5mm |
| Material | Acrílico |
| No. of Compartments | 1 |
| Incluye | Tornillo de montaje en pared |
| Cantidad | 1Each |