missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOX3 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18045788 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18045788 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18045788

Marca: Novus Biologicals NBP298600IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ACOX3 Polyclonal specifically detects ACOX3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACOX3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acyl-CoA oxidase 3, pristanoyl, Branched-chain acyl-CoA oxidase, BRCACox, BRCOX, EC 1.3.3.6, peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 3, PRCOX, pristanoyl, Pristanoyl-CoA oxidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ACOX3 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8310
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.