missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOX1 Antibody (102), Biotin , Novus Biologicals™

Código de producto. 18636601 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18636601 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18636601 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289866B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ACOX1 Monoclonal antibody specifically detects ACOX1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACOX1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 102
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen ACOXEC 1.3.3.6, acyl-CoA oxidase 1, palmitoyl, acyl-CoA oxidase, straight-chain, acyl-Coenzyme A oxidase 1, palmitoyl, AOX, PALMCOX, Palmitoyl-CoA oxidase, peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1, peroxisomal fatty acyl-CoA oxidase, SCOXMGC1198, Straight-chain acyl-CoA oxidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ACOX1 (AAH08767.1; Met1-Leu660).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.