missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOT8 Antibody (4D10), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18227400 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18227400 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18227400

Marca: Novus Biologicals NBP259419V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACOT8 Monoclonal antibody specifically detects ACOT8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACOT8
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4D10
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACTEIII, acyl-CoA thioesterase 8HNAACTE, Choloyl-coenzyme A thioesterase, EC 3.1.2.27, hACTEIII, HIV-Nef-associated acyl-CoA thioesterase, hTEcholoyl-CoA hydrolase, long-chain fatty-acyl-CoA hydrolase, palmitoyl-CoA hydrolase, peroxisomal acyl-CoA thioesterase, peroxisomal acyl-CoA thioesterase 1, Peroxisomal acyl-coenzyme A thioester hydrolase 1, Peroxisomal long-chain acyl-CoA thioesterase 1, PTE-1, PTE1HIV-Nef associated acyl-CoA thioesterase, PTE2, PTE-2hACTE-IIIacyl-coenzyme A thioesterase 8, Thioesterase II, thioesterase III
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ACOT8 (1-319aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.