missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aconitate hydratase B Antibody (09), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651048 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18651048 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651048

Marca: Novus Biologicals NBP306091PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aconitate hydratase B Monoclonal antibody specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aconitate hydratase B
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 09
Conjugado PE
Dilución Sandwich ELISA Capture
Formulación PBS
Alias de gen acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Aconitate hydratase B (Uniprot#: P36683; Met1-Val865).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.