missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Acetylcholinesterase/ACHE Polyclonal antibody specifically detects Acetylcholinesterase/ACHE in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Acetylcholinesterase/ACHE |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | acetylcholinesterase, acetylcholinesterase (Yt blood group), AChE, apoptosis-related acetylcholinesterase, ARACHE, EC 3.1.1, EC 3.1.1.7, N-ACHE, YT, Yt blood group |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Acetylcholinesterase/ACHE [Bovine Erythrocytes] (Uniprot: P23795) |
| Método de purificación | Multi-step |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?