missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylcholinesterase/ACHE Antibody (HR2), Alexa Fluor™ 350 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18717740 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18717740 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18717740 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300528AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Acetylcholinesterase/ACHE Monoclonal antibody specifically detects Acetylcholinesterase/ACHE in Human, Bovine, Feline, Rabbit, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Acetylcholinesterase/ACHE
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HR2
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acetylcholinesterase, acetylcholinesterase (Yt blood group), AChE, apoptosis-related acetylcholinesterase, ARACHE, EC 3.1.1, EC 3.1.1.7, N-ACHE, YT, Yt blood group
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human cerebellar acetylcholinesterase.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43
Especies diana Human, Bovine, Feline, Rabbit, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.