missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetyl-CoA Carboxylase alpha/ACACA Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Acetyl-CoA Carboxylase alpha/ACACA Polyclonal antibody specifically detects Acetyl-CoA Carboxylase alpha/ACACA in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Disciplina de investigación | Breast Cancer, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific |
| ID de gen (Entrez) | 31 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?