Learn More
Acetonitrile, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Punto de fusión | -46°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |