Learn More
Acetonitrilo, 99,8 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 307.00€
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3N |
Peso molecular (g/mol) | 41.053 |
Número MDL | MFCD00001878 |
Clave InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nombre IUPAC | acetonitrilo |
SMILES | CC#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10256051
|
Thermo Scientific Acros
268270010 |
1 L | Frasco de vidrio |
154.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10207120
|
Thermo Scientific Acros
268270025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
307.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLCIdentificadores de productos químicos
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrilo |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Especificaciones
Acetonitrile | |
(1cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.01 max. at 250nm, 0.015 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm | |
0.0008 meq/g max. | |
0.7810g/mL | |
2°C (35.8°F) | |
1.3430 to 1.3450 | |
0.0002% max. | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
1648; Colorless | |
02, 183 | |
02,13; 12,450; 13,156; 15,1 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrilo | |
6342 | |
41.05 | |
HPLC |
-46.0°C | |
75-05-8 | |
>500°C | |
81.0°C to 82.0°C | |
Líquido | |
99.8% | |
0.781 | |
CH3CN | |
Vapor Pressure: 97mbar at 20°C | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. | |
15, 69 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
99.8% |
Seguridad y manipulación
Declaración H del GHS:
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo por inhalación.
Nocivo por ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Líquido y vapores altamente inflamables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acetonitrile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.