Learn More
Acetone, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
36.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
36.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21905" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
36.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21905" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Description
- Para cromatografía de gases (GC)
- Desarrollado especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de plaguicidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
- Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua
Specifications
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Color | Incolora |
Densidad | 0.791g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.132 |
Temperatura de inflamación | −17°C (1.4°F) |
Fórmula lineal | CH3COCH3 |
Presión de vapor | 184 mmHg (20°C) |
Número UN | UN1090 |
Beilstein | 635680 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.