missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Inserto acodado de acetal con desconexión rápida
Marca: Cole-Parmer™ 06360-97
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Especificaciones
Inserto acodado con desconexión rápida | |
Acetal | |
Compatible con tubos con DI de 6,35 mm (0,37 pulgadas) | |
-40 °C | |
de 82 °C |
Esterilizable en autoclave | |
9,3 cm | |
Estos accesorios son ideales para su uso con líquidos corrosivos | |
10/pack |