Descripción
- Paquete de cinco (5) abrazaderas de columna que sujetan columnas con un diámetro exterior de 10–21 mm.
- Acoplados fácilmente a ÄKTA™ Avant o ÄKTA™ Pure mediante sistema de raíles:
- Presione y junte las lengüetas de extremo interiores de la abrazadera
- Inserte el extremo prensado en el raíl del instrumento
- Gire la abrazadera 90° y suéltela
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Pinzas |
| Diámetro exterior (métrico) | Para columnas de 10 a 21 mm de diámetro exterior |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Para utilizar con | Para ÄKTA Avant o ÄKTA Pure utilizando el sistema de rieles |
| Material | POM |