Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,0
52.30€ - 83.00€
CAS | 7365-82-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10N2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 182.194 |
Número MDL | MFCD00008030 |
Clave InChI | DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 81832 |
ChEBI | CHEBI:39062 |
Nombre IUPAC | 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico |
SMILES | C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15403479
|
Thermo Scientific Chemicals
J60755.AE |
100 mL |
52.30€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15413479
|
Thermo Scientific Chemicals
J60755.AK |
250 mL |
83.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7365-82-4 | |
182.194 | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:39062 | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
81832 | |
2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico |
Especificaciones
ACES buffer soln. | |
Incolora | |
7.0 | |
C4H10N2O4S | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico | |
81832 |
7365-82-4 | |
Solución de tampón de 0,5 M | |
Líquido | |
MFCD00008030 | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N | |
182.194 | |
CHEBI:39062 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío
RUO – Research Use Only