missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACE/CD143 Mouse anti-Human, Clone: ACE/3762, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7232824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18306362 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18306362 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30760720UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACE/CD143 Monoclonal specifically detects ACE/CD143 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACE/CD143
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ACE/3762
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ACE1angiotensin converting enzyme, somatic isoform, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1, carboxycathepsin, CD143, CD143 antigen, DCP, DCP1angiotensin-converting enzyme, dipeptidyl carboxypeptidase 1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, EC 3.2.1.-, EC 3.4.15.1, Kininase II, MGC26566, MVCD3, peptidase P, testicular ECA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 652-788) of human ACE/CD143 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1636
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.