missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACE/CD143 Antibody (ACE/3762), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594450 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594450 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594450 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308557AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACE/CD143 Monoclonal antibody specifically detects ACE/CD143 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACE/CD143
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ACE/3762
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACE1angiotensin converting enzyme, somatic isoform, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1, carboxycathepsin, CD143, CD143 antigen, DCP, DCP1angiotensin-converting enzyme, dipeptidyl carboxypeptidase 1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, EC 3.2.1.-, EC 3.4.15.1, Kininase II, MGC26566, MVCD3, peptidase P, testicular ECA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 652-788) of human ACE/CD143 protein (Uniprot: P12821)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, CD Markers, Cell Biology, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1636
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.