Learn More
ACE-2 Antibody (AC384), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18394770 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18394770 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18394770
Marca: Novus Biologicals NBP280038F
Mouse Monoclonal Antibody
ACE-2 Monoclonal specifically detects ACE-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ACE-2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon AC384
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ACE-2.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59272
Especies diana Human, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ