missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACE-2 Antibody (1034734), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064994 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30064994 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30064994 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10822MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACE-2 Monoclonal antibody specifically detects ACE-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACE-2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1034734
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human ACE-2, Gln18-Ser740, Accession # Q9BYF1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59272
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.