Learn More
Ansell Guantes de látex de caucho natural AccuTech™ de la serie 91-325
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Con las puntas de los dedos texturizadas
- Excelentes propiedades técnicas
- El bajo contenido en alérgenos minimiza el riesgo de que los usuarios sufran alergias asociadas al látex
- Ideales para biotecnología, fabricación de dispositivos médicos, análisis de laboratorio, productos farmacéuticos y para el sector de las pantallas planas
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Color | Natural |
Latex Free | No |
Material | Látex de caucho |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 6,5 |
Grosor (métrico) | 9.8mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para biotecnología, pruebas analíticas, operaciones vesicantes, pesaje y dispensación, etc. |
Guantes con puño de color | Natural |
Estilo de puño de los guantes | Puño recto |