Learn More
Fisherbrand™ AccuDuo Cartridge
Ensures optimum quality of the final product water. Fisher Scientific™ AccuDuo Cartridges provide dual column filtration for Accu20, Accu100, and Accu500 water systems.
Marca: Fisherbrand™ RR600Q201
Descripción
- Incluye dos juegos de cartuchos de purificación de doble columna
- Los cartuchos funcionan secuencialmente para garantizar la total eliminación de iones y compuestos orgánicos del agua
Especificaciones
Accu20, Accu500 | |
U Pack | |
Agua ultrapura para aplicaciones críticas en laboratorio |