Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ C8
Utilice estas columnas, con núcleo sólido especialmente diseñado, para una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 17226-032130
Descripción
Mejore la velocidad y resolución de separación al mismo tiempo que mantiene contrapresiones bajas utilizando columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C8. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm garantizan una gran eficacia y proporcionan compatibilidad para plataformas de HPLC y UHPLC. La fase unida C8 de elevada cobertura ofrece una retención óptima de analitos con hidrofobicidad moderada. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Menor retención hidrófoba- Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Columna de análisis | |
30 mm | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C8 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 9 | |
130 m²/g | |
L7 | |
Accucore | |
5% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.