missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACCN1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18732681 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 650
Código de producto.
18732681 0.1 mL; DyLight 650
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18732681

Marca: Novus Biologicals NB1002531C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ACCN1 Polyclonal antibody specifically detects ACCN1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACCN1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Acid-sensing ion channel 2, Amiloride-sensitive brain sodium channel, amiloride-sensitive cation channel 1, neuronal, ASIC2a, ASIC2Mammalian degenerin homolog, BNAC1, BNaC1ACCN, BNC1Amiloride-sensitive cation channel neuronal 1, degenerin, hBNaC1, MDEGBrain sodium channel 1, neuronal amiloride-sensitive cation channel 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CSGPGRFMAREQ (amino acid residues 15-26).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 40
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.