Learn More
Merck Accessories for YY3009000 Filter Holder, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
97.05€ - 560.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Soportes de filtro de 90 mm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10099910
|
Merck
YY3009053 |
Juntas tóricas | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
226.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10789011
|
Merck
YY3009054 |
Pantalla de soporte | Acero inoxidable 316 con revestimiento de PTFE |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10672632
|
Merck
YY2214257 |
Mando de mano | PP relleno de vidrio, latón |
97.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10177001
|
Merck
YY2214251 |
Patas con tapones | Aluminio anodizado |
288.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11732594
|
Merck
YY2209059 |
Juego de patas | Aluminio anodizado |
288.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10738631
|
Merck
YY2209058 |
Soporte bajo drenaje | Acero inoxidable |
387.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
AccessoriesXX4204708 Vent/Relief ValveYY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFEYY3009054 Support Screen, PTFE-coatedYY2209058 Underdrain Support, 90 mmYY2209059 Support LegsEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Soportes de filtro de 90 mm | |
No estéril |