Learn More
Merck Accesorios para el sistema de filtración de residuos peligrosos YT31042HW, 142 mm
Tienda Merck ProductosDescripción
Includes
Pinzas de accesorio para extracciones de frascos de 1 a 2,5 litros
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Soporte bajo drenaje YT3014257, agitador giratorio revestido de PTFE YT310RAHW
Información de órdenes
Dimensiones: 53 x 66,6 x 61,9 cm (21 x 26 1/4 x 24 3/8 pulg.) (An x P x Al)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | Pinzas de accesorio para extracciones de frascos de 1 a 2,5 litros |
| Tipo | Kits o suministros de pruebas ambientales |