Description
Para su uso con el sistema de filtración Samplicity™ G2.
El sistema, alimentado por vacío, requiere el mínimo esfuerzo manual para filtrar entre 1 y 8 muestras en viales de HPLC estándar en cuestión de segundos, con una recuperación más elevada que la que ofrecen los filtros de jeringa.
Spécification
Spécification
| Color | Transparente |
| Descripción | Tapa no estéril con puertas para la fijación de filtros/embudos Millex a tubos de HPLC |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de filtración Samplicity™ G2 con filtros Millex |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas; cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) |
| Material de la carcasa | PVDF |
| Cantidad | 1 unidad |
| Suficiente para | Hasta 8 muestras |
| Tipo | Tapa de repuesto |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?