Descripción
Para su uso con el sistema de filtración Samplicity™ G2.
El sistema, alimentado por vacío, requiere el mínimo esfuerzo manual para filtrar entre 1 y 8 muestras en viales de HPLC estándar en cuestión de segundos, con una recuperación más elevada que la que ofrecen los filtros de jeringa.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de filtración G2 Samplicity |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas; cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Conjunto de tubos |