Learn More
Cytiva Accesorios y piezas de repuesto para sistema de inmunotransferencia de vacío Amersham™ VacuGene XL
Tienda Cytiva ProductosDescription
- Transfiera rápidamente ADN desde geles de agarosa de hasta 20 x 30 cm en menos de 1 hora
- Las transferencias eficaces y reproducibles mejoran los resultados de la transferencia
- Lleve a cabo todos los pasos de pretransferencia en la unidad
- Control preciso del vacío para unas condiciones de transferencia óptimas
- Transferencias de ARN en menos de 4 horas
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de blotting de vacío Amersham™ VacuGene™ XL |
| Tipo | Pantalla de soporte de gel |