Learn More
Cytiva Accesorios y piezas de repuesto para sistema de inmunotransferencia de vacío Amersham™ VacuGene XL
Código de producto. 10321275 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Máscaras
Pantalla de soporte de gel
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tipo unitSize
10321275 Máscaras paquete de 5
10488824 Pantalla de soporte de gel cada uno
2 options
Código de producto. 10321275
Marca: Cytiva 18101044
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El sistema de transferencia al vacío VacuGene XL es la opción para la transferencia de ácido nucleico.
  • Transfiera rápidamente ADN desde geles de agarosa de hasta 20 x 30 cm en menos de 1 hora
  • Las transferencias eficaces y reproducibles mejoran los resultados de la transferencia
  • Lleve a cabo todos los pasos de pretransferencia en la unidad
  • Control preciso del vacío para unas condiciones de transferencia óptimas
  • Transferencias de ARN en menos de 4 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de blotting de vacío Amersham™ VacuGene™ XL
Tipo Máscaras