Learn More
Cytiva Accesorios para sistema de electroforesis Multiphor™ II
Código de producto. 10127294 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cátodo de electrodo EPH
Flexiclamp
Punta de electrodo EPH (104 x 253 mm)
Punta de electrodo EPH (82 x 130 mm)
Tira de electrodos IEF
Ánodo de electrodo EPH
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 500
paquete de 6
Código de producto. Tipo unitSize
10127294 Punta de electrodo EPH (82 x 130 mm) paquete de 500
10299244 Tira de electrodos IEF paquete de 100
10006184 Flexiclamp paquete de 6
10371475 Cátodo de electrodo EPH cada uno
10331525 Ánodo de electrodo EPH cada uno
10586555 Punta de electrodo EPH (104 x 253 mm) paquete de 500
6 options
Código de producto. 10127294
Marca: Cytiva 80112953
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Electrodos, tiras de electrodo y mechas de papel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Unidad plana estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis Multiphor™ II
Tipo Punta de electrodo EPH (82 x 130 mm)