Learn More
Cytiva Accesorios para sistema plano de electroforesis Multiphor™ II: Placa de refrigeración
Código de producto. 10466724 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
:
Placa de refrigeración; dimensiones: 210 x 270 mm
Código de producto.
10466724 Placa de refrigeración; dimensiones: 210 x 270 mm
1 options
Código de producto. 10466724
Marca: Cytiva 18110346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Accesorios para el sistema de electroforesis de lecho plano Multiphor™ II
  • Material: cerámica
  • Dimensiones: 210 x 270 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis plano Multiphor™ II
Tipo Placa de refrigeración
Material Cerámica
Anchura de la placa superior (imperial) 10,62 in
Anchura de la placa superior (métrico) 27 cm