Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca:  Axygen HGB20-40MC-2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15553157
  • 74.20€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal
Peine de 40 pocillos multicanal compatible, grosor de 2,0 mm
2 mm
Caja de gel horizontal Axygen, 20 cm
40