missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACBD3 Antibody (OTI1G2), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18158263 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18158263 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272148V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACBD3 Monoclonal specifically detects ACBD3 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACBD3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G2
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen acyl-CoA binding domain containing 3, Acyl-CoA-binding domain-containing protein 3, acyl-Coenzyme A binding domain containing 3, GCP60Golgi phosphoprotein 1, GOCAP1Peripheral benzodiazepine receptor-associated protein PAP7, golgi complex associated protein 1, 60kDa, Golgi complex-associated protein 1, Golgi resident protein GCP60, GOLPH1PBR- and PKA-associated protein 7, PAP7, PBR associated protein, peripherial benzodiazepine receptor associated protein, PKA (RIalpha)-associated protein
Símbolos de los genes ACBD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ACBD3 (NP_073572) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64746.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.